Learn More
Caframo™ Agitateur vertical High Torque, 220 V
Code produit. 12937096
Click to view available options
Modèle:
Ultra Torque
Ultra-rapide
Universal
Vitesse:
12 à 1800 tr/min
20 à 3 000 tr/min
40 à 6 000 tr/min
Capacité:
25 L
60 L
80 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12937096
Marque: Caframo™ BDC3030220U1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agitateur vertical High Torque, 220 volts - offre des capacités de vitesse et de couple pour une large gamme de volumes et de viscosités.
  • L’agitateur traite les grands volumes à viscosité élevée aussi facilement que l’homogénéisation et la dispersion - particulièrement utile pour une utilisation continue
  • Le clavier convivial permet un réglage précis de la vitesse et l’affichage numérique LCD indique le régime ou le couple à ± 1 % près
  • Les commandes électroniques permettent un réglage de la vitesse par incréments à un chiffre et maintiennent la vitesse réglée à 1 % près lorsque la viscosité de la solution change
  • Boîtier métallique totalement fermé (TENV)
  • Le boîtier métallique robuste et étanche renferme le moteur CC sans balais haute performance avec protection automatique contre les surcharges et la transmission à deux vitesses qui passe électroniquement entre les plages à couple élevé et à grande vitesse, ce qui permet en fait de transférer la puissance du moteur au mandrin avec une efficacité de 95 %
  • Mandrin réglable jusqu’à 10 mm (3/8 po)
  • La protection du mandrin protège le mandrin des éclaboussures et empêche tout mouvement accidentel du mandrin
  • Comprend une tige de support, un mandrin, une clé de mandrin, une protection de mandrin, des jeux de cordons pour le Royaume-Uni et l’Union européenne, et un manuel imprimé
  • Le support, le collier et la turbine d’agitation sont vendus séparément
Spécification
Vitesse 20 à 3 000 tr/min
Capacité 60 L
Affichage LED
Tension 220 V
Hauteur (impériale) 9 in.
Hauteur (métrique) 22.9 cm
Longueur (impériale) 13.25 in.
Longueur (métrique) 33.65 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon EU/UK/AUS/CN
Certifications/Conformité CSA, CE, CEI, CEM RoHS, DEEE
À utiliser avec (application) Mélange de substances chimiques dans une hotte ou une station de travail close, applications pharmaceutiques, suspensions, laboratoires médicaux, préparation du sérum, mélange des produits sanguins et réactions
Comprend Protège-mandrin à charnière transparent résistant aux substances chimiques
Matériau Aluminium
Modèle Universal
Type du moteur CC sans balais
Couple 341 Ncm
Type Universal Stirrer
Viscosité 50 000 mPas