Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Marque:  Brady™ 258962
Product Code. 11724914
  • 37.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
Specifications
Specifications
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Aluminium, Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,271 mm
-40°C à 140°C
Substances comburantes et peroxydes organiques 5
Noir sur jaune
ADR 5.1-297*297-B7525
1 de chaque
Aluminium à pellicule de polyester
297 mm
297 mm
Diamant
Panneau pour transport
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers