Learn More
Nitrure d’aluminium, N 32,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367247
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5g
Code produit. 11367247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011546.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24304-00-5 | AlN | 40.99 g/mol
Aluminum nitride possesses very high thermal conductivity and effectively used in the ceramic industry. It finds application in deep ultraviolet optoelectronics, steel production, dielectric layers in optical storage media, chip carriers and as a crucible to grow crystals of gallium arsenide. It is also used as a radio frequency filter, which finds application in mobile phones. Further, it is used as a circuit carrier in semiconductors. In addition to this, it is used as a heat-sink in light-emitting diode lighting technology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24304-00-5
Formule moléculaire AlN
Poids moléculaire (g/mol) 40.99
Numéro MDL MFCD00003429
Clé InChI PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
CID PubChem 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMILES N#[Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum nitride
Point de fusion >2200°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Merck Index 14,353
Informations sur la solubilité Soluble in mineral acids.
Nom IUPAC azanylidynealumane
Poids de la formule 40.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N 32.0% min.
Odeur Ammonia-like
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.26 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum nitride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato