Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle en nitrure d’aluminium pour le stock de creuset
Code produit. 15487165
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
2/boîte
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 15487165
Marque: Thermo Scientific™ 046313.KH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les céramiques en nitrure d’aluminium présentent des caractéristiques exceptionnelles, ce qui les rend utiles dans diverses applications.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conductivité thermique exceptionnellement élevée associée à de bonnes caractéristiques d’isolation électrique
  • Stabilité exceptionnelle lorsqu’elle est exposée à de nombreux sels fondus
  • Stabilité thermique jusqu’à au moins 1800°C
  • Caractéristiques mécaniques favorables s’étendant dans la plage de températures élevées
  • Faible dilatation thermique et résistance aux chocs thermiques
  • Caractéristiques optiques et acoustiques particulières.
Propriétés physiques
La résistance à la flexion est de 300 ± 5 MPa
Le coefficient de dilatation thermique est de 5,6x10-6K-1 (20-1000°C)
La conductivité thermique est comprise entre 100 et 200 Wm-1K-1
Résistance à l’isolation > 1012 Ωcm (20°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pour le creuset, réf. 43350
Matériau Nitrure d’aluminium
Quantité 2/boîte
Product Type Couvercle de creuset en nitrure d’aluminium