Learn More
Fisherbrand™ Pince à 3 broches
Avec un manche vissé et une noix de serrage en laiton nickelé pouvant être vissée et déplacée vers le haut ou le bas sur le manche de 35 mm et verrouillée dans n’importe quelle position à l’aide d’un écrou à oreilles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
- Avec des mâchoires recouvertes de plastique résistant aux produits chimiques pour un maintien en toute sécurité
- La noix de serrage accueille des tiges jusqu’à 13 mm
- Les tiges sont fixées à l’aide d’une vis à oreilles en acier inox
Spécification
1 de chaque | |
Accessoire à pinces | |
Nickel aluminium, plastique | |
diamètre de maintien max. de 90 mm |