Learn More
Morceau d’aluminium, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11376777
Morceau d’aluminium, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376777
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11376777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010092.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Forme : Env. 17 g/bloc
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored lump
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Forme Grumeaux
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ16G015 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numéro de lotH25X007 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numéro de lotN17H031 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numéro de lotX26H055 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numéro de lotJ18M57 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Nom du produit
Morceau d’aluminium, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >