Learn More
Nickel Electro™ Couvercles en aluminium pour cuvettes en aluminium
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
Le couvercle en aluminium Nickel Electro™ pour cuvettes en aluminium est exempt de zones creuses et conçu d’un seul bloc.
- Aluminium
- Sans soudure
- Fabriqué d’une seule pièce
- Surface lisse
- À utiliser avec les cuvettes en aluminium
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Couvercle |
| Hauteur (métrique) | 5 mm |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |