Learn More
Fisherbrand™ Supports-élévateurs pour laboratoire en aluminium
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
de 128 à 470 mm
de 36 à 78 mm
de 43 à 140 mm
de 57 à 290 mm
de 60 à 290 mm
Longueur (métrique) de la base:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Largeur (métrique) de la base:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (métrique) | de 128 à 470 mm |
| Longueur (métrique) de la base | 320 mm |
| Largeur (métrique) de la base | 260 mm |
| Comprend | Avec vis en acier inoxydable |
| Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
| Quantité | 1 de chaque |