Learn More
Fisherbrand™ Supports-élévateurs pour laboratoire en aluminium
Un réglage précis de la hauteur est possible en un tour de vis. Les supports-élévateurs pour laboratoire en aluminium Fisherbrand™ sont fabriqués selon des tolérances proches avec une vis de fonctionnement en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™ 2041
Code produit. 11735396
  • 149.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fini anodisé bleu
  • Totalement stable et exempt de mouvements à bascule
  • Les plaques supérieure et inférieure sont spécialement conçues pour l’extrusion d’aluminium, offrant un support rigide et robuste exceptionnel
Spécification
Spécification
Aluminium
50 mm
Avec vis en acier inoxydable
1 de chaque
de 36 à 78 mm
40 mm
Support-élévateur pour laboratoire