Learn More
Nickel Electro™ Bécher en aluminium avec bec verseur
Code produit. 11746497 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 11746497
Marque: Nickel Electro™ 415
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués à partir d’un matériau en aluminium résistant, ces béchers de laboratoire Nickel Electro™ sont idéaux dans les environnements de laboratoire.
  • Conception sans soudure, durable 
  • Base plate pour assurer la stabilité lors de l’utilisation et épaisseur de paroi uniforme
  • Bord largement évasé pour offrir durabilité  
  • Bec verseur facilitant le versement
  • Extérieur poli semi-brillant
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Matériau Aluminium
Comprend Bec verseur
Type Bécher