Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Port de lunettes de protection
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 818429
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09300kg
Code produit. 15674457
  • 14.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2024
Description
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
1 de chaque
Intérieur et extérieur
-40°C à 140°C
Monde entier
Aluminium
200 mm
1,016 mm
Rond
Blanc sur bleu