Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Matières radioactives ou radiations ionisantes
Code produit. 15634687
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
87 mm
173 mm
273 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15634687
Marque: Brady™ 826770
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 87 mm
Épaisseur 1,016 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune