Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Extincteur
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
9.55€ - 11.90€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,016 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15604367
|
Brady™
816893 |
100 mm | 100 mm |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15614367
|
Brady™
816894 |
200 mm | 200 mm |
11.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,016 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |