Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, vert
Code produit. 15664277
Click to view available options
Hauteur (métrique):
100 mm
Largeur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15664277
Marque: Brady™ 814424
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC A090-100x100-AL-CRD/1
Matériau Aluminium
Type de montage Trous d’angle
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 1,016 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur vert