Learn More
Eppendorf™ Rotor à grande vitesse et angle fixe
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend un couvercle étanche aux aérosols
- Revêtement en PTFE
- Pour 24 microtubes à essai de 1,5/2,0 ml à 30 000 x g en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor à grande vitesse |
| Capacité | 24 x 1,5 / 2 mL |
| FCR max. | 30 130 x g |
| Vitesse max. | 17 500 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse 5430 |