Learn More
Wheaton™ Joint en aluminium entièrement déchirable
Marque: Wheaton™ 700009
57.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.38520kg
Spécification
Argent | |
Aluminium | |
Bouchon | |
20 mm |