Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de papier aluminium
Parfaits pour une utilisation dans les autoclaves. Les rouleaux de papier aluminium Bryson Packaging™ conviennent à de nombreuses applications de laboratoire, notamment le scellage des flacons, les tubes de culture, l’arrêt des fuites, la réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur, les bouchons en liège et la fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes.
36.00€ - 74.00€
Spécification
Applications | Parfaits pour une utilisation dans des autoclaves et de nombreuses applications de laboratoire, notamment le scellage des flacons, les tubes de culture, l’arrêt des fuites, la réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur, les bouchons en liège et la fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes |
---|---|
Type de produit | Feuille |
Matériau | Aluminium |
Épaisseur | 12um |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12359548
|
Bryson Packaging™
AKL-300-020P |
300 mm |
36.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12369548
|
Bryson Packaging™
AKL-300-030M |
450 mm |
74.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12389548
|
Bryson Packaging™
AKL-300-045W |
600mm |
59.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en plusieurs largeurs
- Peuvent être découpées à n’importe quelle longueur, cutter fourni avec la boîte
- Scellage, pesée et transfert d’échantillons
Spécification
Parfaits pour une utilisation dans des autoclaves et de nombreuses applications de laboratoire, notamment le scellage des flacons, les tubes de culture, l’arrêt des fuites, la réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur, les bouchons en liège et la fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes | |
Feuille | |
Aluminium | |
12um |