Learn More
Korff™ Feuille d’aluminium
Marque:  Korff™ 60140
Code produit. 11956046
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Feuille aluminium pré-découpée
• Epaisseur 30μm avec intercalaire en mousseline
• Pour bouchage sûr et rapide
• Carton de 1000 feuilles
• Feuille aluminium pré-découpée
• 100 x 100mm
Spécification
Spécification
500 mm
100 m
Aluminium