Learn More
Korff™ Feuille d’aluminium
Marque:  Korff™ 60019
Code produit. 10515585
  • 163.00€ / 600m
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Feuille aluminium pré-découpée
• Epaisseur 30μm avec intercalaire en mousseline
• Pour bouchage sûr et rapide
• Carton de 1000 feuilles
• Feuille aluminium pré-découpée
• 100 x 100mm
Spécification
Spécification
150 mm
Aluminium
20 μm