Learn More
Feuille d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11355839
Feuille d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355839
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11355839
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011373.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Forme : Env. 6,75 g/50 x 50 mm ; Trempe : brut de laminage
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored foil
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Nom IUPAC aluminium
Odeur Odorless
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotL01U032 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011373.HP,011373.GH,011373.FI
Numéro de lotL12N04 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011373.HP,011373.GH,011373.FI
Numéro de lotT09A029 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011373.HP,011373.GH,011373.FI
Numéro de lotL23T051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011373.HP,011373.GH,011373.FI
Numéro de lotI15Q72 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011373.HP,011373.GH,011373.FI
Nom du produit
Feuille d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >