Learn More
Hydrate de fluorure d’aluminium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390799
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32287-65-3
Formule moléculaire AlF3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 101.99
Numéro MDL MFCD00149142
Clé InChI XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic
CID PubChem 16211462
Nom IUPAC Trifluoroalumane hydraté
SMILES O.F[Al](F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum fluoride hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 83.98 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum fluoride hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .