Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe en aluminium étanche
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Choix de quatre rotors
- Le rotor standard accueille des tubes de 1,5 ml/2,0 ml
- Les barrettes PCR* ainsi que les kits et colonnes de centrifugation peuvent être centrifugés dans le rotor correspondant.Pour les laboratoires d’analyse moléculaire et biologique.
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 24 x 1,5 / 2 mL |
| Vitesse max. | 14 680 tr/min |
| Comprend | Couvercle de rotor étanche aux aérosols |