Learn More
Eppendorf™ Rotors à angle fixe en aluminium
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,5 / 2 mL
24 x 1,5 / 2 mL
4 x 0,2 mL
Comprend:
Couvercle de rotor étanche aux aérosols
Couvercle en PP
Vitesse max.:
14 680 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Choix de quatre rotors
- Le rotor standard accueille des tubes de 1,5 ml/2,0 ml
- Les barrettes PCR* ainsi que les kits et colonnes de centrifugation peuvent être centrifugés dans le rotor adéquat
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 18 x 1,5 / 2 mL |
| FCR max. | 17 347 x g |
| Vitesse max. | 14 680 tr/min |
| Comprend | Couvercle en PP |