Learn More
Bochem™ Support élévateur pour laboratoire en aluminium époxy
Code produit. 10645991
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
160 mm
200 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10645991
Marque: Bochem™ 11040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués conformément à la norme DIN 12897. Le support-élévateur pour laboratoire en aluminium Bochem™ est équipé d’une technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites.
  • Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
  • Bouton ergonomique, arrondi et convivial
  • Ciseau en acier inox 18/10
  • Fabriqués conformément à la norme DIN 12897
  • Charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et charge statique maximale (Kg max. stat.) conformes à la norme DIN 12897
  • Les modèles plus petits (jusqu’à 240 x 240 mm ; Type 1) disposent d’une roue de réglage manuelle simple
  • Les modèles plus grands (de 300 x 300 mm ; Type 2) utilisent un cliquet inclus, qui se raccorde avec une roue de réglage spéciale
Spécification
Matériau Aluminium époxy
Hauteur (métrique) de 60 à 275 mm
Longueur (métrique) de la base 240 mm
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque