Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack pour plaques de microtitration
Différentes hauteurs de tablette selon les préférences disponibles. Les racks AluRacks Eco en aluminium Tenak™ pour plaques de microtitration peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
Marque:  Tenak™ TE15116
Code produit. 12448170
  • 177.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plusieurs hauteurs d’étagères disponibles
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • En aluminium
Spécification
Spécification
Eco AluRack
Plaques (42)
42
Oui
1/boîte
135 x 92 x 714mm
714 mm
Pour étagères de 16 mm de hauteur
Aluminium
42
Pour Mtp, congélateurs coffres
1/boîte
92 mm
135 mm