Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finition en aluminium, fond plat et côtés droits
Code produit. 11460201
Click to view available options
Diamètre (métrique):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Hauteur (métrique):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Nb par paquet:
2/boîte
2/paquet
6/boîte
6/paquet
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Code produit. 11460201
Marque: Thermo Scientific Chemicals 039076.KH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Aluminium
Forme Fond plat et côtés droits
Type Boîte
Nb par paquet 2/paquet
Hauteur (métrique) 51 mm
Diamètre (métrique) 204 mm