Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finition en aluminium, fond plat et côtés droits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Hauteur (métrique):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Nb par paquet:
2/boîte
2/paquet
6/boîte
6/paquet
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Fond plat et côtés droits |
| Type | Boîte |
| Nb par paquet | 2/paquet |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur