Learn More
Thermo Scientific™ Finition et couvercle en aluminium, fond plat et côtés droits
Code produit. p-6685036
Click to view available options
Diamètre (métrique):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Hauteur (métrique):
12,5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
Nb par paquet:
2/paquet
6/paquet
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Code produit. 11470201
Marque: Thermo Scientific™ 039077.KH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ambient temperatures
Forme du fond Plat
Matériau Aluminium
Forme Fond plat et côtés droits
Type Dish and Cover
Nb par paquet 2/paquet
Hauteur (métrique) 12,5 mm
Diamètre (métrique) 51 mm