Learn More
Phosphate de dihydrogène d’aluminium, 50 % avec solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
114.57€ - 396.98€
Identifiants chimiques
CAS 13530-50-2
Formule moléculaire AlH6O12P3
Poids moléculaire (g/mol) 317.94
Numéro MDL MFCD00014152
Clé InChI RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
CID PubChem 9818426
Nom IUPAC aluminium ; phosphate de dihydrogène
SMILES [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11310098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042858.A1
1 kg
114.57€
1kg
11300098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042858.A7
5 kg
396.98€
5kg
Description
Description
Aluminum dihydrogen phosphate is used as intermediates and solid separation agents. It is also used in petroleum, chemical industry, shipbuilding, space technology, electric industry, high-temperature kilns, heat treatment resistance furnaces and electric insulation. Further, it is used as inorganic coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13530-50-2
317.94
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
9818426
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
AlH6O12P3
MFCD00014152
aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
aluminium ; phosphate de dihydrogène
Spécification
Aluminum dihydrogen phosphate
Incolore
50% w/w aqueous solution
MFCD00014152
Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
317.94
317.94
1.5
13530-50-2
Liquide
AlH6O12P3
aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
aluminium ; phosphate de dihydrogène
9818426
Colorless liquid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Aluminum dihydrogen phosphate, 50% w/w aq. Soln
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminum dihydrogenphosphate