Learn More
Chlorure d’aluminium, poudre jaune à grise, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a catalyst for Friedel-Crafts acylation and alkylation of aromatic compounds. It is one of the most commonly employed Lewis acids for a wide variety of organic transformations. It catalyzes the ene reaction, polymerization, and isomerization reactions. For example, it can be used to synthesis ethyl benzene which is a precursor for producing polystyrene. It can be used for producing dodecylbenzene, a key intermediate for detergents. It is useful in the production of anthroquinone, the presursor for dyestuffs. It is used in the synthesis of bis(arene) metal complexes, through Fischer-Hafner synthesis. Gattermann-Koch reaction employs aluminum chloride for introducing formyl group onto aromatic rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum chloride |
Point de fusion | 190° (sublimation) |
Couleur | Gris à jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 kg |
Informations sur la solubilité | Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile. |
Poids de la formule | 133.34 |
Qualité | Réactif |
Odeur | Pungent |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Aluminium chloride, anhydrous
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminum chloride