Learn More
Chlorure d’aluminium, anhydre, granulaire, 99 %, Thermo Scientific™
24.52€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-70-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AlCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.33 |
Numéro MDL | MFCD00003422 |
Clé InChI | VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum |
Nom IUPAC | trichlorure d’aluminium(3+) |
SMILES | [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11892.30 |
250 g |
24.52€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483864
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11892.0B |
1000 g |
45.53€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493864
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11892.0I |
5000 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe chlorure d’aluminium est utilisé comme catalyseur pour l’acylation de Friedel-Crafts et l’alkylation des composés aromatiques. C’est l’un des acides de Lewis les plus couramment utilisés pour une grande variété de transformations organiques. Il catalyse les réactions génétiques, de polymérisation et d’isomérisation. Par exemple, il peut être utilisé pour la synthèse de l’éthylbenzène qui est un précurseur dans la production du polystyrène. Il peut être utilisé dans la production du dodécylbenzène, un intermédiaire clé pour les détergents. Il est utile dans la production de l’anthraquinone, le précurseur des colorants. Il est utilisé dans la synthèse de complexes métalliques des bis(arène), par le biais de la synthèse de Fischer-Hafner. La réaction de Gattermann-Koch utilise du chlorure d’aluminium pour introduire le groupe formyle sur les anneaux aromatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide chlorhydrique et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Réagit violemment avec l’eau lors de la libération de chaleur.
Identifiants chimiques
7446-70-0 | |
133.33 | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure d’aluminium(3+) |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Spécification
Aluminum chloride | |
Anhydrous | |
2.4 | |
AlCl3 | |
UN1726 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure d’aluminium(3+) | |
133.34 | |
Pungent | |
2.44 |
190°C (sublimation) | |
7446-70-0 | |
Granulaire | |
MFCD00003422 | |
14,337 | |
Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene. | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
133.33 | |
99% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE D’ALUMINUM, ANHYDRE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminum chloride