Learn More
Aluminum Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
58.04€ - 126.42€
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15602350
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
237051-100G
100 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15612350
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
237051-500G
500 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
7446-70-0
133.33
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
trichlorure d’aluminium(3+)
AlCl3
MFCD00003422
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Aluminum Chloride
7446-70-0
Solid
AlCl3
UN1726
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
trichlorure d’aluminium(3+)
133.34g/mol
ReagentPlus™
2.44g/cm3
190°C
Blanc à jaune
AlCl3
MFCD00003422
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
133.33
99%
1mmHg (100°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
H314-H372-H373
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0525000