Learn More
Chlorure d’aluminium, anhydre, poudre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305015
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11305015
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18489.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’aluminium est utilisé pour contrôler la transpiration excessive. Il est couramment utilisé comme catalyseur de l’halogénation (en particulier la javellisation) des groupes aromatiques, ainsi que dans la réaction de Friedel-Crafts. Il est également utilisé dans la réduction de Meerwein-Ponndorf-Verley. Il est généralement utilisé dans la fabrication de produits pétrochimiques tels que l’alkylbenzène, l’éthylbenzène, l’alkyl-aryl cétone et le chlorure d’éthyle. Il est utilisé pour dans la fabrication de détergents, la polymérisation et les réactions d’isomérisation des hydrocarbures.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique, l’éthanol, le chloroforme et le tétrachlorure de carbone. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Le chlorure d’aluminium est hygroscopique. Il doit être emballé dans un récipient hermétiquement fermé et stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Il est, par nature, hydroréactif et corrosif. Il réagit énergiquement avec les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 190°C (sublimation)
Note relative au nom anhydrous
pH 2.4
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Numéro UN UN1726
Merck Index 14,337
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene.
Poids de la formule 133.34
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.44