Learn More
Haldenwanger™ Creusets à fond plat cylindriques en céramique d’aluminium
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
30mL
60 ml
110mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Céramique, aluminium |
| Capacité (métrique) | 30mL |
| Product Type | Creuset |
| Forme | Cylindrique |