Learn More
Haldenwanger™ Creuset à fond plat Alsint en céramique d’oxyde d’aluminium
Les creusets Alsint 99.7 sont un excellent choix pour une utilisation dans des conditions d’usure élevée, pour les applications techniques, chimiques et électriques, ainsi que pour la technologie à haute température.
Marque: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/7
Description
- Grande réfractarité (point de fusion supérieur à 2 000°C)
- Résistance chimique à une large gamme de substances
- Les applications incluent la cristallogenèse, les procédés de fusion, le recuit
- Excellent pour une utilisation avec des pots de broyeur à billes, des billes de broyage, des embouchures, des manchons de protection d’arbre
- Forme cylindrique, base plate
Spécification
Blanc | |
Céramique, aluminium | |
85 mm | |
Creuset Alsint |
75 mm | |
700 mL | |
150 mm | |
Cylindrique, fond plat |