Learn More
Bromure d’aluminium, cristallin blanc à orange, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339379
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-15-3
Formule moléculaire AlBr3
Poids moléculaire (g/mol) 266.69
Numéro MDL MFCD00003421
Clé InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Aluminum tribromide
Nom IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 265°C
Nom chimique ou matériau Aluminum bromide
Point de fusion 97.5°C
Couleur Orange à blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.997% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Poids de la formule 266.71
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.21 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminum bromide