Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
3.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Description
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
- Aluminum pur (matériau AL 99,5)
- Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
- Avec l’approbation de l’ONU
Spécification
Capacité (métrique) | 300 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte |
Matériau | Aluminium |
Certifications/Conformité | UN 1B1/x/250 |
Closure Included | Oui |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 16 cm |
Matériau du bouchon | Polypropylène avec joint intérieur en aluminium |
Type de bouchon | Bouchon à vis inviolable |