Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Description
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
- Aluminum pur (matériau AL 99,5)
- Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
- Avec l’approbation de l’ONU
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 38 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte |
Matériau | Aluminium |
Closure Included | Oui |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 7 cm |
Matériau du bouchon | Polypropylène avec joint intérieur en aluminium |
Type de bouchon | Bouchon à vis inviolable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Buerkle aluminium bottles
Documents
Scientific Resources
Flyers
Topsellers transport echantillons
Taille: 486.9 kB
Topsellers sample transport
Taille: 484.9 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
42Heures
20Minutes
33Secondes
19
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu