Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité vierges
Combiner ces moraillons vierges avec des étiquettes personnalisées.
81.65€ - 84.90€
Spécification
Type de produit Moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Matériau Aluminium
Profondeur (métrique) 4,7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
À utiliser avec (application) Pour les moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15663517
Afficher les documents
Brady™
225198
Vert N/A N/A N/A
11791316
Afficher les documents
Brady™
225198
Vert
84.90€
1 pack
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11771316
Afficher les documents
Brady™
225196
Argent
84.90€
1 pack
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15653517
Afficher les documents
Brady™
225196
Argent N/A N/A N/A
11791326
Afficher les documents
Brady™
265399
Rouge
84.90€
1 pack
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15633527
Afficher les documents
Brady™
265399
Rouge N/A N/A N/A
Description
Description
  • Aluminum
  • 6 cadenas peuvent être appliqués
Spécification
Spécification
Moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
4,7 mm
Pour les moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
5/boîte
Aluminium
8 mm
184,1 mm
76,2 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité vierges