Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis fixés
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
7 ml
14 ml
Quantité:
20/boîte
288/boîte
288/paquet
Conditionnement:
20 pièces
288 pièces
Description
- Avec col vissant
- Disponibles dans toute une gamme de capacités
- Avec bouchons ajustés en caoutchouc et aluminium
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 14 ml |
| À utiliser avec (application) | Suitable for all pharmaceutical, media, diagnostic and sample collection applications |
| Type de goulot | À vis |
| Type de filetage | À vis |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |