Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis fixés
Convient au stockage des milieux pathologiques. Les flacons en verre moulé et transparent Fisherbrand™, avec bouchons à vis fixés, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.
Marque: Fisherbrand™ 14873562
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec col vissant
- Disponibles dans toute une gamme de capacités
- Avec bouchons ajustés en caoutchouc et aluminium
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Caoutchouc | |
22 mm | |
7 ml | |
À vis | |
Autoclavable | |
50 mm | |
Flacon Bijou |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Aluminium | |
Bouchon à vis | |
20/boîte | |
20 mm |