Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis fixés
Code produit. 14853562 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
7 ml
14 ml
Quantité:
20/boîte
288/boîte
288/paquet
Conditionnement:
20 pièces
288 pièces
Artikelnummer. 14853562
Marke: Fisherbrand™ 128135
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Convient au stockage des milieux pathologiques. Les flacons en verre moulé et transparent Fisherbrand™, avec bouchons à vis fixés, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.
  • Avec col vissant
  • Disponibles dans toute une gamme de capacités
  • Avec bouchons ajustés en caoutchouc et aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matériau (doublure) Caoutchouc
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 7 ml
À utiliser avec (application) Convient à toutes les applications pharmaceutiques, diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture
Type de goulot À vis
Type de filetage À vis
Matériau du bouchon Aluminium
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 50 mm
Quantité 288/boîte
Type Flacon Bijou
Taille du bouchon 20 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt