Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bécher en aluminium avec bec verseur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Un film d’oxyde très imperméable (d’environ 5 nm d’épaisseur) résiste à la corrosion par l’eau de mer et d’autres solutions aqueuses et chimiques
- L’aluminium offre une stabilité chimique en présence de la plupart des composés organiques.
Spécification
Spécification
| Description | Avec bec verseur |
| Diamètre (métrique) externe | Partie supérieure108 mm ; partie inférieure :95 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (métrique) | 137 mm |
| Type | Bécher |