Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bécher en aluminium avec bec verseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473685
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Non recommandé pour une utilisation à des températures élevées.
Code produit. 15473685
Marque: Thermo Scientific Chemicals 039047.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Non recommandé pour une utilisation à des températures élevées.
Le bec verseur facilite le versement de liquides dans d’autres récipients.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Un film d’oxyde très imperméable (d’environ 5 nm d’épaisseur) résiste à la corrosion par l’eau de mer et d’autres solutions aqueuses et chimiques
  • L’aluminium offre une stabilité chimique en présence de la plupart des composés organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec bec verseur
Diamètre (métrique) externe Top: 63 mm; Bottom: 57 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Aluminum
Hauteur (métrique) 92 mm
Type Bécher