Learn More
Nickel Electro™ Cuvettes en aluminium avec couvercle
Fabriquées à partir d’aluminium résistant, ces cuvettes en aluminium avec couvercle Nickel Electro™ sont idéales dans les environnements de laboratoire.
11.65€ - 20.05€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12747356
|
Nickel Electro™
650 |
45 ml |
13.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12350679
|
Nickel Electro™
602 AND 640 |
8 ml |
20.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12737356
|
Nickel Electro™
649 |
13 ml |
11.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour la détermination de l’humidité du charbon
- Cuvette en aluminium à fond plat avec couvercle
Spécification
Flat | |
Aluminum |