Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage pivotants plats
Convient à la fabrication de cadres triangulaires ou carrés pour le support de grands articles à bride tels que des manteaux de chauffage et des entonnoirs. Les connecteurs d’échafaudage pivotants plats Fisherbrand™ sont fournis avec une sangle en acier.
Marque:  Fisherbrand™ 2113
Code produit. 11568112
  • 11.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec vis de serrage pour le serrage manuel
  • Pour connecter deux tiges ou tubes convergents à n’importe quel angle
Spécification
Spécification
Aluminium
Connexion du trépied
Plan pivot bidirectionnel