Learn More
Sulfate d’aluminium octadécahydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
78.19€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS 7784-31-8
Formule moléculaire Al2O12S3·18H2O
Poids moléculaire (g/mol) 666.4
Numéro MDL MFCD00149136
Clé InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CID PubChem 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nom IUPAC trisulfate de dialuminium octadécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10259500
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
400595000
500 g Flacon en verre
78.19€
500g
10744124
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
400590025
2.5 kg Flacon en plastique
217.08€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7784-31-8
666.4
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
22377415
trisulfate de dialuminium octadécahydraté
Al2O12S3·18H2O
MFCD00149136
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CHEBI:74779
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Aluminum sulfate octadecahydrate
7784-31-8
Poudre cristalline
Al2O12S3·18H2O
MFCD00149136
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
trisulfate de dialuminium octadécahydraté
22377415
666.4
Réactif ACS
86.0°C
Blanc
98.0 to 102% (Complexometry)
Al2(SO4)3·18H2O
15, 360
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
666.4
CHEBI:74779
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5697000
Identifiant produit
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.