Learn More
Oxyde d’aluminium, pur, agent de dessiccation, Fisher Chemical
Code produit. 10101660
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Point de fusion 2000°C
CAS 1344-28-1
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire Al2O3
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Poids de la formule 101.96g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique