Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, neutre, Brockmann I, 40-300 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10571954
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Oxyde d’aluminium, Al2O3, numéro CAS 1344-28-1, abrasit, abrarex, abramax, abramant, alundum, oxyde d’aluminium, alpha-alumine, fasertonerde, oxyde d’aluminium, aloxite, 2,5 kg, 2 980,0°C, blanc, 3,97 g/ml, 215-691-6, 300 ppm max.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Point d’ébullition 2980.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2050.0°C
Note relative au nom Activated, Neutral, Brockmann I
Couleur Blanc
pH 6.5 to 7.5 (5% aq. suspension, stirred)
Forme physique Poudre fine
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité Chromatographie
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 3.97g/mL