Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, basique, Brockmann I, 40-300 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10378193
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, basique, Brockmann I, 40-300 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10378193
5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 10378193
Marque: Thermo Scientific Acros 189990051
Demander un format en vrac ou personnalisé
Oxyde d’aluminium, Al2O3, numéro CAS-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alpha-alumine, oxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O < 0,4 %, 2 977,0°C, Blanc, 3,9700 g/ml, 215-691-6, 300 ppm max.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2977.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Couleur Blanc
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Formule linéaire Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic solvent,difficultly soluble in mineral acids
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité Chromatographie
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 3.97
Densité 3.9700g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466803 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2024 Catalog Number189990051,189990250,189990010
Numéro de lotA0464642 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2024 Catalog Number189990051,189990250,189990010
Numéro de lotA0459924 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Catalog Number189990051,189990250,189990010
Numéro de lotA0444648 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number189990051,189990250,189990010
Numéro de lotA0398837 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number189990051,189990250,189990010
Nom du produit
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, basique, Brockmann I, 40-300 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals >